1-Propanotiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: n-Propanotiol
P0488-25ML P0488-500ML
TCIAP0488-25MLEA 30 EUR
TCIAP0488-25ML TCIAP0488-500ML
1-Propanotiol ≥98.0% (por GC)
1-Propanotiol
Formula: C₃H₈S
Pto. Ebullición: 67 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –113 °C
Densidad: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –20°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004900
Núm. CAS: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN: 2402
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87fed1ad239cf7e56cdd2d7766e0d69befab2d09&vid=deb969c63bcb5e117cc19cbb8d50a41ae9f6cf21&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %