2-Butanotiol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butanethiol, 2-Mercaptobutane, sec-Butyl Mercaptan, sec-Butyl mercaptan
B0686-25ML B0686-500ML
TCIAB0686-25MLEA 24 EUR
TCIAB0686-25ML TCIAB0686-500ML
2-Butanotiol ≥97.0% (por GC)
2-Butanotiol
Formula: C₄H₁₀S
MW: 90.19 g/mol
Pto. Ebullición: 84°C
Pto. de fusión: -165
Pto. de inflamación: –23°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004865
Núm. CAS: 513-53-1
EINECS: 208-165-2
UN: 2347
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,01578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c149d2c2f7b3eaaaa576387364ce2712e75fb234&vid=07120d75a90448614422d5357c83f13c42ec627e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %