2-Propanotiol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isopropanotiol
P0489-25ML P0489-500ML
TCIAP0489-25MLEA 16 EUR
TCIAP0489-25ML TCIAP0489-500ML
2-Propanotiol ≥96.0% (por GC)
2-Propanotiol
Formula: C₃H₈S
Pto. Ebullición: 53°C
Pto. de fusión: -130°C
Densidad: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -34°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004863
Núm. CAS: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc3e7cfe064e57e46aff258bd872d87c3417de98&vid=7a352319a6242b4ce9ef5546f10d404e70d12cbd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %