1,2-Etanoditiol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0032-25G
E0032-500G
E0032-100G
TCIAE0032-25GEA
29
EUR
TCIAE0032-25G
TCIAE0032-500G
TCIAE0032-100G
1,2-Etanoditiol ≥99.0% (por GC)
1,2-Etanoditiol
Formula:
C₂H₆S₂ Pto. Ebullición: 146°C Pto. de fusión: –41 °C Densidad: 1,374 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 44°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004892 Núm. CAS: 540-63-6 EINECS: 208-752-3 UN: 3336 ADR: 3,III Índice Merck: 14,03725 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |