1,2-Propanoditiol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0821-25ML P0821-5ML
TCIAP0821-25MLEA 467 EUR
TCIAP0821-25ML TCIAP0821-5ML
1,2-Propanoditiol ≥95.0% (por GC)
1,2-Propanoditiol
Formula: C₃H₈S₂
Pto. de inflamación: 35°C
Número MDL: MFCD00022073
Núm. CAS: 814-67-5
EINECS: 212-398-5
UN: 1228
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b9324e20edd9501eaf47d9cb0c741a26bb65f3d&vid=b5d7e22b032b03408b15159dfcbcfd558302a1fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0600 to 1.1000