1,3-Propanoditiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dimercaptopropane
P0763-25ML
P0763-100ML
TCIAP0763-25MLEA
49
EUR
TCIAP0763-25ML
TCIAP0763-100ML
1,3-Propanoditiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Propanoditiol
Formula:
C₃H₈S₂ MW: 108.23 g/mol Pto. Ebullición: 170°C Pto. de fusión: –79°C Pto. de inflamación: 61°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004904 Núm. CAS: 109-80-8 EINECS: 203-706-9 Índice Merck: 14,07801 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...