1,4-Butanoditiol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B0829-25ML B0829-5ML
TCIAB0829-25MLEA 71 EUR
TCIAB0829-25ML TCIAB0829-5ML
1,4-Butanoditiol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Butanoditiol
Formula: C₄H₁₀S₂
Pto. Ebullición: 195°C
Pto. de fusión: –53 °C
Densidad: 1,0621 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 70°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004906
Núm. CAS: 1191-08-8
EINECS: 214-728-3
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce6afcfc36feee3056f714a257de326c01b38dab&vid=a4d903dd46ee89bfb01ec14de6f97ae48010e15c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %