1,8-Octanoditiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,8-Dimercaptooctane
O0374-5G O0374-1G
TCIAO0374-5GEA 82 EUR
TCIAO0374-5G TCIAO0374-1G
1,8-Octanoditiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1,8-Octanoditiol
Formula: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Pto. Ebullición: 269°C
Pto. de fusión: 1°C
Densidad: 0,9814 g/cm³ (0 °C)
Número MDL: MFCD00003574
Núm. CAS: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da53d1fa9e87183dd142de0c9a7e796c3ae9ff0&vid=4da330aca2139ee30aa75e29425994dc9c9bd513&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %