Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
D0996-25G D0996-500G
TCIAD0996-25GEA 16 EUR
TCIAD0996-25G TCIAD0996-500G
Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Pto. de fusión: 207°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3af268a7380d51ba135b686612a8042cf953b348&vid=6ad5f4c94cb0bfebeeb0ae8c15566e9272a07b2d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 50.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 85.0 %
Average molecular weight 285 to 310