Sulfato de sodio y metilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methanesulphuric acid sodium salt, Methylsulphuric acid sodium salt
M0433-25G
M0433-250G
TCIAM0433-25GEA
90
EUR
TCIAM0433-25G
TCIAM0433-250G
Sulfato de sodio y metilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sulfato de sodio y metilo
Formula:
CH₃NaO₄S Pto. de fusión: 193 °C |
Número MDL:
MFCD00013457 Núm. CAS: 512-42-5 EINECS: 208-142-7 Índice Merck: 14,06122 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |