n-Dodecano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dodecane
D0968-25ML D0968-500ML
TCIAD0968-25MLEA 17 EUR
TCIAD0968-25ML TCIAD0968-500ML
n-Dodecano ≥99.0% (por GC)
n-Dodecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Pto. Ebullición: 216°C
Pto. de fusión: –9,6 °C
Densidad: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008969
Núm. CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e254196243654888d269bc1b6c259b10528ba5ea&vid=99af814b1093e32775d674af8cc229acf20eef0e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %