n-Heptadecano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-heptadecane
H0023-25G H0023-250G
TCIAH0023-25GEA 21 EUR
TCIAH0023-25G TCIAH0023-250G
n-Heptadecano ≥99.0% (por GC)
n-Heptadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Pto. Ebullición: 303°C
Pto. de fusión: 21,2 °C
Densidad: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009002
Núm. CAS: 629-78-7
EINECS: 211-108-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a787024ccab6ef8741b38dc7af5e5305560a1ec9&vid=a87ba43a2dfc918c550857f6fa911369bbd5049a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %