n-Heptano ≥99.3%, SPECTRONORM® para espectroscopia
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
high purity solvents
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
84712.320EA
355
EUR
84712.320
84712.260
n-Heptano ≥99.3%, SPECTRONORM® para espectroscopia
n-Heptano
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₃ MW: 100.20 g/mol Pto. Ebullición: 98.4 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –90,6 °C Densidad: 0.6838 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009544 Núm. CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3 II IR: 01-2119457603-38 Índice Merck: 13,04679 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (GC) | ≥ 99,3 % |
Acidity | ≤ 0,0001 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0,0002 meq/g |
Colouration | ≤ 10 APHA |
Evaporation residue | ≤ 2 ppm |
Water | ≤ 50 ppm |
Absorbance (200 nm) | ≤ 0,70 |
Absorbance (210 nm) | ≤ 0,26 |
Absorbance (220 nm) | ≤ 0,10 |
Absorbance (228 nm) | ≤ 0,05 |
Absorbance (from 245 nm) | ≤ 0,01 |
Transmittance (200 nm) | ≥ 20 % |
Transmittance (210 nm) | ≥ 55 % |
Transmittance (220 nm) | ≥ 80 % |
Transmittance (228 nm) | ≥ 90 % |
Transmittance (from 245 nm) | ≥ 98 % |
Fluorescence (as quinine) (254 nm) | ≤ 1,0 ppb |
Fluorescence (as quinine) (365 nm) | ≤ 1,0 ppb |