n-Hexacosano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-hexacosane
H0050-25G H0050-5G
TCIAH0050-25GEA 66 EUR
TCIAH0050-25G TCIAH0050-5G
n-Hexacosano ≥99.0% (por GC)
n-Hexacosano
Formula: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
Pto. Ebullición: 268°C
Pto. de fusión: 56…59 °C
Densidad: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009354
Núm. CAS: 630-01-3
EINECS: 211-124-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5e654e44212e03452bb5670139c18f63baaf7c7&vid=442668d4e0e2d8e005a3d17e88c8ecc73f8330b4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency