n-Hexadecano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hexadecane, Cetane
H0066-25ML H0066-500ML H0066-100ML
TCIAH0066-25MLEA 17 EUR
TCIAH0066-25ML TCIAH0066-500ML TCIAH0066-100ML
n-Hexadecano ≥98.0% (por GC)
n-Hexadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Pto. Ebullición: 287°C
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 136°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008998
Núm. CAS: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa2d185a1c6a13f018320f97f02b86d5ea0e1a73&vid=603479a5e5d4c0545025c9c12ded75dac6e42d7d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %