n-Nonadecano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-nonadecane
N0282-25G N0282-400G
TCIAN0282-25GEA 44 EUR
TCIAN0282-25G TCIAN0282-400G
n-Nonadecano ≥99.0% (por GC)
n-Nonadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Pto. Ebullición: 329,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 32,5 °C
Densidad: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009012
Núm. CAS: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=beb2db320bb2a4d902c68309f42979e341972b27&vid=9857190c55df15efb7830be7421bed9f8956fc2e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Toluene almost transparency