Propiolato de terc-butilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Propynoic acid tert-butyl ester, Propiolic acid tert-butyl ester
P1038-25G P1038-5G
TCIAP1038-25GEA 389 EUR
TCIAP1038-25G TCIAP1038-5G
Propiolato de terc-butilo ≥98.0% (por GC)
Propiolato de terc-butilo
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Pto. Ebullición: 53°C
Pto. de inflamación: 28°C
Número MDL: MFCD00060100
Núm. CAS: 13831-03-3
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32c292c38d3b71a8c799ed2213c4522adb11a9d0&vid=32c292c38d3b71a8c799ed2213c4522adb11a9d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %