1,11-Dodecadieno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D0283-25ML D0283-5ML
TCIAD0283-25MLEA 592 EUR
TCIAD0283-25ML TCIAD0283-5ML
1,11-Dodecadieno ≥99.0% (por GC)
1,11-Dodecadieno
Formula: C₁₂H₂₂
Pto. Ebullición: 207°C
Número MDL: MFCD00048156
Núm. CAS: 5876-87-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b484c9a909ce24f1323d7059a358b187ed60c28&vid=9b484c9a909ce24f1323d7059a358b187ed60c28&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %