1-Butilimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Butil-1H-imidazol, N-Butil-1H-imidazol, N-Butilimidazol
B2345-25G B2345-100G
TCIAB2345-25GEA 29 EUR
TCIAB2345-25G TCIAB2345-100G
1-Butilimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Butilimidazol
Formula: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Pto. Ebullición: 235°C
Pto. de inflamación: 145°C
Número MDL: MFCD00042753
Núm. CAS: 4316-42-1
EINECS: 224-335-9
UN: 2690
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a4c0994583cd4a57df7898b7a9406c6f9824b1a&vid=5a4c0994583cd4a57df7898b7a9406c6f9824b1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %