1-(Trimetilsilil)prop-1-ino ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trimethyl-1-propynylsilane
T1123-100ML T1123-25ML T1123-5ML
TCIAT1123-100MLEA 248 EUR
TCIAT1123-100ML TCIAT1123-25ML TCIAT1123-5ML
1-(Trimetilsilil)prop-1-ino ≥98.0% (por GC)
1-(Trimetilsilil)prop-1-ino
Formula: C₆H₁₂Si
MW: 112,25 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Densidad: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -4°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009271
Núm. CAS: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e68fc5abc6fa38b17cb3ee204d930a8ee8069e7&vid=6e68fc5abc6fa38b17cb3ee204d930a8ee8069e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %