4'-Bromo-3'-nitroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-Bromo-3-nitrofenil)etan-1-ona
B3383-1G B3383-5G
TCIAB3383-1GEA 16 EUR
TCIAB3383-1G TCIAB3383-5G
4'-Bromo-3'-nitroacetofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Bromo-3'-nitroacetofenona
Formula: C₈H₆BrNO₃
MW: 244,04 g/mol
Pto. de fusión: 120 °C
Número MDL: MFCD00016985
Núm. CAS: 18640-58-9
EINECS: 242-469-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e9a167f908a8d474862a7dcf10ca71694b15388&vid=5e9a167f908a8d474862a7dcf10ca71694b15388&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C