trans,trans-1,4-Difenilbuta-1,3-dieno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(1E,3E)-1,4-Diphenylbuta-1,3-diene
D0879-25G
D0879-5G
TCIAD0879-25GEA
273
EUR
TCIAD0879-25G
TCIAD0879-5G
trans,trans-1,4-Difenilbuta-1,3-dieno ≥99.0% (por GC)
trans,trans-1,4-Difenilbuta-1,3-dieno
Formula:
C₁₆H₁₄ MW: 206,29 g/mol |
Número MDL:
MFCD00004791 Núm. CAS: 886-65-7 EINECS: 212-952-6 Índice Merck: 14,03320 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 152.0 to 154.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |