2'-Hidroxi-4',6'-dimetoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(2-Hidroxi-4,6-dimetoxifenil)etan-1-ona
D2683-1G D2683-5G
TCIAD2683-1GEA 41 EUR
TCIAD2683-1G TCIAD2683-5G
2'-Hidroxi-4',6'-dimetoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
2'-Hidroxi-4',6'-dimetoxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Número MDL: MFCD00017243
Núm. CAS: 90-24-4
EINECS: 201-978-3
Índice Merck: 14,10067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15b8277facaab59d128086585372c917f27a31b6&vid=15b8277facaab59d128086585372c917f27a31b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency