Ácido perfluoroheptanoico 98,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido tridecafluoroheptanoico, Ácido tridecafluoroenántico, Ácido perfluoroenántico
T1545-25G T1545-5G
TCIAT1545-25GEA 193 EUR
TCIAT1545-25G TCIAT1545-5G
Ácido perfluoroheptanoico 98,0 Titrimetric
Ácido perfluoroheptanoico
Formula: C₇HF₁₃O₂
MW: 364.06 g/mol
Pto. Ebullición: 177°C
Número MDL: MFCD00039604
Núm. CAS: 375-85-9
EINECS: 206-798-9
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3e72b1766f372d146f8aa2235c8e95e59e597cf&vid=c3e72b1766f372d146f8aa2235c8e95e59e597cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %