1H,1H-Tridecafluoroheptan-1-ol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptan-1-ol, 1H,1H-Perfluoroheptan-1-ol
T1701-5G T1701-25G
TCIAT1701-5GEA 66 EUR
TCIAT1701-5G TCIAT1701-25G
1H,1H-Tridecafluoroheptan-1-ol ≥95.0% (por GC)
1H,1H-Tridecafluoroheptan-1-ol
Formula: C₇H₃F₁₃O
MW: 350,08 g/mol
Pto. Ebullición: 95°C
Número MDL: MFCD00042433
Núm. CAS: 375-82-6
EINECS: 206-796-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc66ffbb0e8e68096f434081f55746c4d0a16b3&vid=cbc66ffbb0e8e68096f434081f55746c4d0a16b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %