1H,1H,7H-Dodecafluoroheptan-1-ol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1101-25G D1101-100G
TCIAD1101-25GEA 16 EUR
TCIAD1101-25G TCIAD1101-100G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptan-1-ol ≥97.0% (por GC)
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptan-1-ol
Formula: C₇H₄F₁₂O
Número MDL: MFCD00039630
Núm. CAS: 335-99-9
EINECS: 206-406-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41852aa1d68798cdc62a12817bbc1d3aec8b1acd&vid=41852aa1d68798cdc62a12817bbc1d3aec8b1acd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %