2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanodiol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanodiol
O0294-25G O0294-5G
TCIAO0294-25GEA 152 EUR
TCIAO0294-25G TCIAO0294-5G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanodiol ≥98.0% (por GC)
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanodiol
Formula: C₆H₆F₈O₂
MW: 262,1 g/mol
Pto. Ebullición: 135 - 136 °C (27 -rr)
Pto. de fusión: 69 °C
Número MDL: MFCD00069087
Núm. CAS: 355-74-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c204301f614fa9b6ce8d4a4491544a1e202868c&vid=4c204301f614fa9b6ce8d4a4491544a1e202868c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency