DL-α-Tocoferol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T0251-250G T0251-25G
TCIAT0251-250GEA 106 EUR
TCIAT0251-250G TCIAT0251-25G
DL-α-Tocoferol ≥96.0% (por GC)
DL-α-Tocoferol
Formula: C₂₉H₅₀O₂
Pto. de inflamación: 240°C
Número MDL: MFCD00072051
Núm. CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0
Índice Merck: 14,09495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1d41817f60f683437f44d4c16cbcde040111774&vid=e1d41817f60f683437f44d4c16cbcde040111774&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %