Potasio ciclopropiltrifluoroborato ≥95.0% (W)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cyclopropyltrifluoroboric acid potassium salt
P1846-1G P1846-5G
TCIAP1846-1GEA 37 EUR
TCIAP1846-1G TCIAP1846-5G
Potasio ciclopropiltrifluoroborato ≥95.0% (W)
Potasio ciclopropiltrifluoroborato
Formula: C₃H₅BF₃K
MW: 147.98 g/mol
Número MDL: MFCD09265031
Núm. CAS: 1065010-87-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0fe5148068e20df021639fd459fd5112a2cb82a&vid=e0fe5148068e20df021639fd459fd5112a2cb82a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (with ignition residue) min. 95.0 %