Potasio feniltrifluoroborato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P1582-1G
P1582-25G
P1582-5G
TCIAP1582-1GEA
35
EUR
TCIAP1582-1G
TCIAP1582-25G
TCIAP1582-5G
Potasio feniltrifluoroborato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Potasio feniltrifluoroborato
Formula:
C₆H₅BF₃K |
Número MDL:
MFCD01318172 Núm. CAS: 153766-81-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |