Potasio (2-metoxifenil)trifluoroborato ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Potassium trifluoro(2-methoxyphenyl)borate, (2-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
P1810-1G P1810-5G
TCIAP1810-1GEA 53 EUR
TCIAP1810-1G TCIAP1810-5G
Potasio (2-metoxifenil)trifluoroborato ≥98.0% (by HPLC)
Potasio (2-metoxifenil)trifluoroborato
Formula: C₇H₇BF₃KO
MW: 214.04 g/mol
Número MDL: MFCD04115756
Núm. CAS: 236388-46-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=130eecf3fe9acb88622d5b135775ba21436a2b53&vid=130eecf3fe9acb88622d5b135775ba21436a2b53&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 38.00 to 40.20 %