Potasio (3-metoxifenil)trifluoroborato ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Potassium trifluoro(3-methoxyphenyl)borate, (3-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
P1580-1G
P1580-5G
TCIAP1580-1GEA
36
EUR
TCIAP1580-1G
TCIAP1580-5G
Potasio (3-metoxifenil)trifluoroborato ≥98.0% (by HPLC)
Potasio (3-metoxifenil)trifluoroborato
Formula:
C₇H₇BF₃KO MW: 214.04 g/mol |
Número MDL:
MFCD04039954 Núm. CAS: 438553-44-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |