Potasio (4-metoxifenil)trifluoroborato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-methoxyphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-methoxyphenyl)borate
P1820-1G P1820-5G
TCIAP1820-1GEA 37 EUR
TCIAP1820-1G TCIAP1820-5G
Potasio (4-metoxifenil)trifluoroborato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Potasio (4-metoxifenil)trifluoroborato
Formula: C₇H₇BF₃KO
MW: 214,04 g/mol
Número MDL: MFCD04112717
Núm. CAS: 192863-36-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c2dff7b8919c18af1333dadf3661ba277b85387&vid=2c2dff7b8919c18af1333dadf3661ba277b85387&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %