3-Aminopropino ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Prop-2-inilamina
P0911-25ML P0911-5ML
TCIAP0911-25MLEA 127 EUR
TCIAP0911-25ML TCIAP0911-5ML
3-Aminopropino ≥97.0% (por GC)
3-Aminopropino
Formula: C₃H₅N
MW: 55.08 g/mol
Pto. Ebullición: 84°C
Pto. de inflamación: 6°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008198
Núm. CAS: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
UN: 3286
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1efbedb74cd0e26464a7e8c2adb22ee46774a940&vid=1efbedb74cd0e26464a7e8c2adb22ee46774a940&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %