4'-Fenoxiacetofenona
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-Fenoxifenil)etan-1-ona
P1355-25G P1355-5G
TCIAP1355-25GEA 119 EUR
TCIAP1355-25G TCIAP1355-5G
4'-Fenoxiacetofenona
4'-Fenoxiacetofenona
Formula: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Pto. Ebullición: 325°C
Pto. de fusión: 56 °C
Número MDL: MFCD00008744
Núm. CAS: 5031-78-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41e92b93ed57f5855218f54028e3345f2d55af76&vid=41e92b93ed57f5855218f54028e3345f2d55af76&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity