cis-3-Hexeno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (Z)-3-Hexeno
H0398-1ML H0398-5ML
TCIAH0398-1MLEA 19 EUR
TCIAH0398-1ML TCIAH0398-5ML
cis-3-Hexeno ≥97.0% (por GC)
cis-3-Hexeno
Formula: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Pto. Ebullición: 67°C
Pto. de inflamación: –25°C
Número MDL: MFCD00085300
Núm. CAS: 7642-09-3
UN: 3295
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=945f298052f6273824e22e5696174d7efe1100b1&vid=945f298052f6273824e22e5696174d7efe1100b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %