n-Octano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
O0022-25ML O0022-500ML O0022-100ML
TCIAO0022-25MLEA 16 EUR
TCIAO0022-25ML TCIAO0022-500ML TCIAO0022-100ML
n-Octano ≥97.0% (por GC)
n-Octano
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₃
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de fusión: -57°C
Densidad: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 14°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009556
Núm. CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,06749
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20360300e7be4ae7980f2a9664833bfa5ae5fa34&vid=f5ef4e140aecafc40bd39dd984cb713ec16eaafc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %