n-Pentano ≥99.0%, SPECTRONORM® para espectroscopia
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Pentano
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
84714.290EA 239 EUR
84714.290 84714.320
n-Pentano ≥99.0%, SPECTRONORM® para espectroscopia
n-Pentano
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72.15 g/mol
Pto. Ebullición: 35…36 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –130 °C
Densidad: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009498
Núm. CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3 II
IR: 01-2119459286-30
Índice Merck: 13,07193
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) ≥ 99.0%
Evaporation residue ≤ 0.0002 %
Water ≤ 0.005 %
Color ≤ 10 Hazen
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 254 nm) ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm) ≤ 1.0 ppb
Transmission (at 200 nm) ≥ 50 %
Transmission (at 210 nm) ≥ 70 %
Transmission (at 215 nm) ≥ 85 %
Transmission (at 225 nm) ≥ 95 %
Transmission (from 240 nm) ≥ 98 %
Absorbance (at 200 nm) ≤ 0.30
Absorbance (at 210 nm) ≤ 0.16
Absorbance (at 215 nm) ≤ 0.07
Absorbance (at 225 nm) ≤ 0.02
Absorbance (from 240 nm) ≤ 0.01