n-Tetradecano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T0079-25ML
T0079-500ML
TCIAT0079-25MLEA
18
EUR
TCIAT0079-25ML
TCIAT0079-500ML
n-Tetradecano ≥99.0% (por GC)
n-Tetradecano
Formula:
H₃C(CH₂)₁₂CH₃ Pto. Ebullición: 253°C Pto. de fusión: 6°C Densidad: 0,7628 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 100°C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008986 Núm. CAS: 629-59-4 EINECS: 211-096-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |