1,3-Dibromo-2,2-di(bromometil)propano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0752-25G P0752-5G
TCIAP0752-25GEA 145 EUR
TCIAP0752-25G TCIAP0752-5G
1,3-Dibromo-2,2-di(bromometil)propano ≥98.0% (por GC)
1,3-Dibromo-2,2-di(bromometil)propano
Formula: C₅H₈Br₄
Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 163 °C
Densidad: 2,796 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000210
Núm. CAS: 3229-00-3
EINECS: 221-764-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e27072073d3094a04be3fc039ac188c81206ff15&vid=5da4cd5db7285a2f044327745f733af0695a5b0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Solubility in Chloroform very faint turbidity