1-Bromo-2-metilpropano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isobutyl bromide
B0616-25G B0616-500G
TCIAB0616-25GEA 16 EUR
TCIAB0616-25G TCIAB0616-500G
1-Bromo-2-metilpropano ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-2-metilpropano
Formula: C₄H₉Br
MW: 137.02 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de fusión: -118
Pto. de inflamación: 18°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000217
Núm. CAS: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05152
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fb4be8f3b27da56452ec3c8e10ffa6300be9667&vid=f45ddb86ad41289ee6ce7400a1baff8598c883b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %