2-Bromo-2-metilpropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: tert-Butyl bromide
B0617-25G B0617-500G B0617-100G
TCIAB0617-25GEA 16 EUR
TCIAB0617-25G TCIAB0617-500G TCIAB0617-100G
2-Bromo-2-metilpropano ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-2-metilpropano
Formula: C₄H₉Br
MW: 137.02 g/mol
Pto. Ebullición: 75°C
Pto. de fusión: -20
Pto. de inflamación: 18°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000125
Núm. CAS: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,01555
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e2fe01ebf3232182c509714a1e11d2baa1df613&vid=439493afbc4b6168ee5298f58f5a94756148f08e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %