3-(Bromometil)heptano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B0596-25ML
B0596-500ML
B0596-100ML
TCIAB0596-25MLEA
16
EUR
TCIAB0596-25ML
TCIAB0596-500ML
TCIAB0596-100ML
3-(Bromometil)heptano ≥97.0% (por GC)
3-(Bromometil)heptano
Formula:
C₈H₁₇Br Pto. Ebullición: 156°C Densidad: 1,086 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 69°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000220 Núm. CAS: 18908-66-2 EINECS: 242-659-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |