1-Bromo-3,3-dimetilbutanona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-3,3-dimetil-2-butanona
B1490-25G
B1490-5G
TCIAB1490-25GEA
270
EUR
TCIAB1490-25G
TCIAB1490-5G
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona ≥95.0% (por GC)
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona
Formula:
C₆H₁₁BrO Pto. Ebullición: 188°C Pto. de fusión: 76 °C Densidad: 1,3508 g/cm³ (0 °C) Pto. de inflamación: 66°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000206 Núm. CAS: 5469-26-1 EINECS: 226-794-0 ADR: 6.1,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |