1-Bromo-3-cloro-2-metilpropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1859-25G
B1859-500G
TCIAB1859-25GEA
16
EUR
TCIAB1859-25G
TCIAB1859-500G
1-Bromo-3-cloro-2-metilpropano ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3-cloro-2-metilpropano
Formula:
C₄H₈BrCl Pto. Ebullición: 154°C Densidad: 1,4839 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: ≥ 110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000955 Núm. CAS: 6974-77-2 EINECS: 230-224-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |