Isobutiraldehído ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2-Metilpropionaldehído, 2-Metilpropanal

I0101-25ML I0101-500ML
TCIAI0101-25MLEA 16 EUR
TCIAI0101-25ML TCIAI0101-500ML
Isobutiraldehído ≥98.0% (por GC)
Isobutiraldehído
Formula: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Pto. Ebullición: 65°C
Pto. de fusión: -65°C
Densidad: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -25°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006980
Núm. CAS: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN: 2045
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,05154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a72b17243848bfb282438206002ebf0e5e5605aa&vid=c0ba3dca23c80f584ff2319e4de9f138f52806ae&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR