2,4-Dimetil-3-pentanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone
D0770-25ML D0770-500ML
TCIAD0770-25MLEA 16 EUR
TCIAD0770-25ML TCIAD0770-500ML
2,4-Dimetil-3-pentanona ≥98.0% (por GC)
2,4-Dimetil-3-pentanona
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de fusión: –69 °C
Densidad: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 18°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008918
Núm. CAS: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bb0b4289ae473878c60a2bb9a49c3720a72bbc4&vid=5087e4d08a5781ee1763f212905867ab0bfc28bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %