2,6-Dimetil-4-heptanona ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Diisobutilcetona
D0733-25ML D0733-500ML
TCIAD0733-25MLEA 16 EUR
TCIAD0733-25ML TCIAD0733-500ML
2,6-Dimetil-4-heptanona ≥90.0% (por GC)
2,6-Dimetil-4-heptanona
Formula: C₉H₁₈O
MW: 142.24 g/mol
Pto. Ebullición: 168°C
Pto. de fusión: -46
Pto. de inflamación: 50°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008940
Núm. CAS: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1157
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2e81831a4137d0aa35acb7d65a7fcc2ccd2003e&vid=a3500879269567c75b5b863c147209639451cee8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %