2-Metil-3-pentanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M1249-25ML M1249-5ML
TCIAM1249-25MLEA 135 EUR
TCIAM1249-25ML TCIAM1249-5ML
2-Metil-3-pentanona ≥98.0% (por GC)
2-Metil-3-pentanona
Formula: C₆H₁₂O
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de fusión: –69 °C
Densidad: 0,8845 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009314
Núm. CAS: 565-69-5
EINECS: 209-288-4
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63c69a19a1ba72ef24092bc33c6e2e0f035a86ec&vid=63c69a19a1ba72ef24092bc33c6e2e0f035a86ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %