3-Metilbutanona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
M0173-500ML M0173-25ML
TCIAM0173-500MLEA 46 EUR
TCIAM0173-500ML TCIAM0173-25ML
3-Metilbutanona ≥99.0% (por GC)
3-Metilbutanona
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de fusión: –92 °C
Densidad: 0,8046 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 1°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008919
Núm. CAS: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,06090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18594a1b6a256278082a061f68ff117faf045cd3&vid=82dadf2236a837df9b34ec3ccba504630ebd3a2f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %